Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucine, Cell Culture Reagent
Codice prodotto. 15425319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425319 25 g 25g
15435319 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425319 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J63045.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-32-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00064222 MFCD00004268
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinonimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Isoleucine
Punto di fusione ∽287°C (decomposition)
Colore White
Beilstein 1721792
Indice di Merck 14,5179
Quantità 25 g
Peso formulazione 131.18
Optical Rotation +40° (c=5 in 6N HCl)
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Powder