Learn More
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10832611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10832611 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10832611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434910010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-74-8
Punto di fusione 96°C to 100°C
Colore Orange to White
Analisi elementare 45.1 to 47.4% C, 7.5 to 7.9% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H16ClNO2
Numero MDL MFCD00038911
Quantità 1 g
Rotazione specifica 27.5
Sinonimo l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
InChI Key GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC Name methyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 181.66
PubChem CID 11171351
Peso formulazione 181.66
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder