Learn More
L-Isoleucine, TRC
Codice prodotto. 17989644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989644 10 g 10g
17979264 100 g 100g
17988224 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17989644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82017510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-32-5
Formula molecolare C6 H13 N O2
Molecular Weight (g/mol) 131.17
Sinonimo Isoleucine, L-Isoleucine, Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Isoleucine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Quantità 10 g
Peso formulazione 131.0946
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature