Learn More
L-Isoleucine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Descrizione
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Isoleucine |
| Punto di fusione | 284°C |
| Ammonio | 0.02% max. |
| CAS | 73-32-5 |
| Arsenico (As) | 1ppm max. |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Colore | White |
| Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
| Residuo della combustione | 0.1% max. |
| Identificazione | Pass Test |
| Vedi altri risultati |