Learn More
L-Lactic acid, anhydrous, 98%
Codice prodotto. 11367986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367986 25 g 25g
11357986 5 g 5g
11377986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13242.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides.L-Lactic acid is an intermediate in the fermentation of sugar. It plays a vital role in several biochemical processes. It is a major ingredient in processed foods such as yogurt, cottage cheeses, koumiss and kombucha. It gives the sour flavor to sourdough breads. It finds application in pharmaceuticals to prepare water-soluble lactates, topical preparations and cosmetics. It acts as a food preservative, flavoring agent, curing agent, descaler, soap-scum remover and an anti-bacterial agent. It is an active component of lactated Ringer′s solution and Hartmann′s solution. Further, it is used for fluid resuscitation after blood loss due to trauma and surgery.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents, strong reducing agents and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.078
Numero MDL MFCD00064266
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC Name (2S)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lactic acid
Nota nome anhydrous
Punto di fusione 52°C to 54°C
Densità 1.22
pH 2.8
Punti di ebollizione 119°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 1720251
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,5337
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Lactic acid, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid