Learn More
L(-)-Lactic acid, lithium salt, 99%, pure
Codice prodotto. 10484715 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10484715 100 g Bottiglia in vetro 100g
10360834 5 g Bottiglia in vetro 5g
10297170 25 g Bottiglia in vetro 25g
10656144 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10484715 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297611000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 27848-80-2 | C3H5O3Li | 96.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27848-80-2
Formula molecolare C3H5O3Li
Molecular Weight (g/mol) 96.01
Numero MDL MFCD00065512
InChI Key GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Sinonimo lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
IUPAC Name lithium;(2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Lactic acid, lithium salt
Nota nome 99%
Punto di fusione >75.0°C
Colore White
Punti di ebollizione >200.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CO2Li
Quantità 100 g
Condizione di rotazione specifica −14.5° (20°C c=1,H2O)
Rotazione specifica − 14.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/100mL
Peso formulazione 96.01
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Fine Crystalline Powder