Learn More
L-Lactic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16453469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453469 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0479
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lactic acid
Forma fisica Solid
CAS 79-33-4
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H6O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo (S)-2-Hydroxypropanoic acid
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Peso formulazione 90.08
Grado Research
Research purposes only