Learn More
L-Lactic Acid, Sodium Salt, 60 wt% Solution in Water
Codice prodotto. 10033813 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic drum
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10033813 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10033813 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    327.00€ / 5L
    Risparmia 24.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lactic Acid, Sodium Salt
Nota nome 60 wt% Solution in Water
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densità 1.3300g/mL
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C3H5NaO3
Formula lineare CH3CH(OH)CO2Na
Indice di rifrazione 1.4220 to 1.4250
Numero MDL MFCD00066576
Quantità 5 L
Indice di Merck 14,8635
Gravità specifica 1.33
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Molecular Weight (g/mol) 112.06
Viscosità 80-160 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 112.06