Learn More
L-Lactic acid sodium salt, 99%, extra pure
Codice prodotto. 11995051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995051 50 g Glass bottle 50g
11985051 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439220500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 867-56-1
Formula molecolare C3H5NaO3
Molecular Weight (g/mol) 112.06
Sinonimo sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lactic acid sodium salt
Punto di fusione 161.6°C to 165°C
Nota nome Extra Pure
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3CH(OH)CO2Na
Peso formulazione 112.06
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro