Learn More
L-(+)-Lactic Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium L-lactate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 112.0136 |