Learn More
L-Lactide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13498638 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13498638 5 g 5g
13408648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13498638 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4511-42-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4511-42-6
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00070594
InChI Key JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
PubChem CID 107983
IUPAC Name (3S,6S)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lactide
Punto di fusione 95°C to 98°C
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Punti di ebollizione 255°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Lactide