Learn More
L-(-)-Lactide, TRC
Codice prodotto. 30477865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477865 250 g 250g
30465349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30477865 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL113600250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4511-42-6
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Sinonimo (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, (3S-cis)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, L-3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione, (-)-L-Dilactide, (S,S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, L,L-Dilactide, L-Dilactide, L-Lactide, LL-Lactide, Purasorb L
IUPAC Name (3S,6S)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES C[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)OC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico L-(-)-Lactide
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Peso formulazione 144.0423