Learn More
L-Leucine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15895308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895308 5 kg Plastic Bottle 5kg
15875168 100 g Plastic Bottle 100g
15885308 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15895308 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J18280.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-90-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00002617
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC Name (2 S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine
Punto di fusione >300°C
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 1721722
Densità 1.293
Quantità 5 kg
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Gravità specifica 1.293
Forma fisica Crystalline Powder