Learn More
L-leucine, 99.42%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11329019 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329019 5 kg 5kg
11319019 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329019 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210215805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00€
    2378.25€ / 5kg
    Risparmia 121.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Identificatori chimici
CAS 61-90-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00002617
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.9942
Densità 1.293g/mL
IUPAC Name 2-amino-4-methylpentanoic acid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 131.18
Grado Research
Forma fisica Small Lustrous Plates or Crystalline Powder