Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucine, 99%
Codice prodotto. 11975331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11975331 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11975331 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 125120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine
Punto di fusione 286.0°C to 288.0°C
Ammonio 200ppm max.
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 7.0 (1% aq. soln.)
Colore White
Cloruro 500ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2 % max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5 % max. (TLC)
Formula molecolare C6H13NO2
Imballaggio Plastic Drum
Numero MDL MFCD00002617
Rotazione specifica + 15.40
Solfato 300ppm max.
Trasmittanza 95 % min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1 cm cell
Cenere solfata 0.4 % max.
Sinonimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Punto di sublimazione 145.0 °C
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
Condizione di rotazione specifica + 15.40 (20.00°C c=4,6N HCl)
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Quantità 2.5 kg
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals