Learn More
L-Leucine, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10665112 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10665112 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10665112 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/1819/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 286°C
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 6.5
Colore White
Formula molecolare C6H13NO2
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL MFCD00002617
Sinonimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Quantità 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Peso formulazione 131.17g/mol
Forma fisica Solid