Learn More
L-Leucine-d10-N-t-BOC H2O, CDN
Codice prodotto. 30320125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320125 0.05 g 0.05g
30318713 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320125 Fornitore CDN N. del fornitore CDND39890.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 Hydrate
CAS 2483831-34-9
Formula molecolare C11 D10 H11 N O4 . H2 O
Quantità 0.05 g
Sinonimo (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methyl-d3)pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-d10 hydrate, (2 S)-4-(Methyl-d3)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid monohydrate, L-Boc leucine-d10 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 hydrate, N-Boc-L-leucine-d10 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d10 hydrate
InChI Formula InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3,2D3,6D2,7 D,8 D;
SMILES O.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC Name (2 S)-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 259.3656
Peso formulazione 259.2204 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity