Learn More
L-Leucine-d3 (methyl-d3), CDN
Codice prodotto. 30321921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321921 0.5 g 0.50g
30320678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30321921 Fornitore CDN N. del fornitore CDND19730.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Formula molecolare C6 2H3 H10 N O2
Quantità 0.5 g
InChI Formula InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2 S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 134.19
Peso formulazione 134.1135 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity