Learn More
L-Leucine-d3, TRC
Codice prodotto. 30483207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30483207 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL330112100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 2H3 H10 N O2
Quantità 100 mg
Sinonimo L-Leucine-5,5,5-d3, L-(2H3-Methyl)leucine, L-Leucine-d3, (S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid, (2S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 134.19
Peso formulazione 134.1135
Percent Purity >95