Learn More
L-Leucine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16419096
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419096 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0486
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine
CAS 61-90-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H13NO2
Informazioni di solubilità H2O : 8.33 mg/mL (63.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 131.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only