Learn More
L-Leucine, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11399009 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11399009 25 g
11309019 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399009 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02102158.3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
  • Leucine has been used as a molecular marker in the recovery of DNA from palaeontological samples for PCR analysis
Identificatori chimici
CAS 61-90-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00002617
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-LEUCINE
Punto di fusione 295°C (literature)
Colore White
Formula lineare C6H13NO2
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (25mg/mL); sparingly soluble in alcohol.
Peso formulazione 131.18
Grado Not Available
Forma fisica Powder