Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Leucine |
| Nota nome | Substantially free of isoleucine and methionine |
| Quantità | 250 g |
| Peso formulazione | 131.2 |
| Grado | Cell Culture |
| Forma fisica | Crystals |