Learn More
L-Leucine, TRC
Codice prodotto. 30132838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132838 25 g 25g
17978324 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132838 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL33011025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-90-5
Formula molecolare C6 H13 N O2
Molecular Weight (g/mol) 131.17
Sinonimo L-Leucine, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-α-Aminoisocaproic acid, Leu, Leucine, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, NSC 46709
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Quantità 25 g
Peso formulazione 131.0946
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature