Learn More
L-Leucinol, 97%
Codice prodotto. 11430178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430178 25 g 25g
11420178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23745.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7533-40-6
Formula molecolare C6H15NO
Molecular Weight (g/mol) 117.19
Numero MDL MFCD00063676
InChI Key VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Sinonimo l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucinol
Indice di rifrazione 1.451
Densità 0.917
Punti di ebollizione 198°C to 200°C
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Optical Rotation +1.1° (Neat)
Sensibilità Air Sensitive
Beilstein 1719240
Peso formulazione 117.19
Percent Purity 97%