Learn More
L(+)-Leucinol, 98%
Codice prodotto. 10367690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367690 5 g Glass bottle 5g
10330994 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10367690 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179970050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7533-40-6
Formula molecolare C6H15NO
Molecular Weight (g/mol) 117.19
Numero MDL MFCD00063676
InChI Key VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Sinonimo l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Leucinol
Spettro a infrarossi Authentic
Colore Colorless to Yellow
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Rotazione specifica +3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol)
Densità 0.91g/mL
Condizione di rotazione specifica +4° (20°C 589nm,c=9,ethanol)
Quantità 5 g
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Beilstein 04, 298
Peso formulazione 117.19
Percent Purity ≥97.5%