Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysine, 98%
Codice prodotto. 10016203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10016203 100 g Glass Bottle 100g
15197412 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10016203 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 303341000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-87-1
Formula molecolare C6H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00064433
InChI Key KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
IUPAC Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lysine
Punto di fusione 214.0°C to 216.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl)
Acqua 3% max.
Quantità 100 g
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Crystals