Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Lysine |
| Punto di fusione | 214.0°C to 216.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Rotazione specifica | +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl) |
| Acqua | 3% max. |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 146.19 |
| Vedi altri risultati |