Learn More
L-Lysine acetate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 451630250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 57282-49-2 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 15294874
  • 31.40€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
57282-49-2
206.242
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz
acetic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid
C8H18N2O4
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
104152
CC(=O)O.C(CCN)CC(C(=O)O)N
Specifica
L-Lysine acetate
97%
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz
CC(=O)O.C(CCN)CC(C(=O)O)N
206.242
206.24
25g
57282-49-2
C8H18N2O4
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
acetic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid
104152
97%