Learn More
L-Lysine dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10197080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10197080
Marca: Thermo Scientific Acros 413360250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-26-1
Formula molecolare C6H16Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.11
Numero MDL MFCD00066389
InChI Key JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Sinonimo l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lysine dihydrochloride
Punto di fusione 202.0°C
Nota nome 99%
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Rotazione specifica + 14.00
Indice di Merck 14, 5636
IUPAC Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;dihydrochloride
Condizione di rotazione specifica +14.00 (18.00°C c=2,water)
Quantità 25 g
Peso formulazione 219.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder