Learn More
L-Lysine Hydrochloride, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Lysine Hydrochloride |
| CAS | 657-27-2 |
| Formula molecolare | C6H15ClN2O2 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Numero MDL | MFCD00064564 MFCD00081870 |
| Sinonimo | l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl |
| InChI Key | BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N |
| SMILES | C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl |
| IUPAC Name | (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.648 |
| Vedi altri risultati |