Learn More
L-Lysine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10438733
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10438733
Marca: Fisher BioReagents BP386100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lysine Hydrochloride
Punto di fusione 263°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 657-27-2
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore White
Cloruro 19.12 to 19.51%
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 100.5 %
Perdita all'essiccatura 0.4% max.
Altri aminoacidi Chromatographically not detectable
Formula molecolare C6H15ClN2O2
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Rotazione specifica 20.7 to 21.5° (+ or -)
Indice di Merck 15, 5697
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Vettore alfa Lysine Hydrochloride
InChI Key BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 182.648
Quantità 100 g
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Peso formulazione 182.65
Percent Purity 98.5 to 100.5%
Forma fisica Solid