Learn More
L-Lysine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-(+)-Lysine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 146.1055 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |