Learn More
L-(-)-Malic acid, 99%
Codice prodotto. 15455479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455479 100 g 100g
15465479 500 g 500g
15475479 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15455479 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63221.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L-(-)-Malic acid is used as a food additive, Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid receptor agonists, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 analogue, and phoslactomycin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-(-)-Malic acid is used as a food additive, Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid receptor agonists, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 analogue, and phoslactomycin B.
Solubility
Soluble in water(363g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-67-6
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.087
Numero MDL MFCD00064213
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC Name (2S)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Malic acid
Punto di fusione 100°C to 106°C
Colore White
Densità 1.6
Punto d'infiammabilità 220°C (428°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1723541
Indice di Merck 14,5707
Informazioni di solubilità Soluble in water(363g/L).
Optical Rotation −26° (c=5.5 in Pyridine)
Peso formulazione 134.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-(-)-Malic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(-)-Malic acid