Learn More
L-(-)-Malic Acid, TRC
Codice prodotto. 30137870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137870 25 g 25g
30136299 100 g 100g
17980895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM15950525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-67-6
Formula molecolare C4 H6 O5
Molecular Weight (g/mol) 134.09
Sinonimo L-Malic Acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (S)-, Malic acid, L- (8CI), Malic acid, l- (3CI), (-)-(S)-Malic acid, (-)-Hydroxysuccinic acid, (-)-L-Malic acid, (-)-Malic acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, (2S)-2-Hydroxysuccinic acid, (2S)-Malic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid, (S)-Malic acid, Apple acid, L-(-)-Malic acid, L-Apple acid, L-Malic acid, NSC 9232, S-(-)-Malic acid, S-2-Hydroxybutanedioic acid
IUPAC Name (2S)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Malic Acid
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Peso formulazione 134.0215