Learn More
L(-)-Mannose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10665842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665842 1 g Bottiglia in vetro 1g
10184710 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10464155 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10665842 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227590010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10030-80-5
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00136021
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Sinonimo l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Mannose
Punto di fusione 129.0°C to 131.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (60° to 70°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Rotazione specifica − 14.70
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder