Learn More
L-Mannose, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | L-(-)-Mannose |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 180.0634 |