Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5%
Codice prodotto. 10467320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10467320 100 g Bottiglia in vetro 100g
10631063 5 g Bottiglia in vetro 5g
10103370 500 g Bottiglia in vetro 500g
10389223 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10467320 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 125401000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2216-51-5
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00062979
InChI Key NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Sinonimo l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC Name (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico L(-)-Menthol
Nota nome 99.7%
Punto di fusione 41.0°C to 43.0°C
Colore Colorless to White
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 100 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Indice di Merck 15,5905
Gravità specifica 0.89
Condizione di rotazione specifica −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Rotazione specifica − 51.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Crystals or Crystalline Needles
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(-)-Menthol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.