Learn More
L-Menthol, 99%
Codice prodotto. 11498703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11498703 1000 g 1000g
11408713 50 g 50g
11418713 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498703 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10474.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.269 g/mol
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in 100% ethanol, methanol (100 mg/ml), ether, and chloroform. Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with Strong oxidizing agents, phenols, potassium permanganate, chromium trioxide, chloral hydrate, thymol, pyrogallol, resorcinol, camphor, butylchloral hydrate, betanaphthol, exalgine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2216-51-5
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.269
Numero MDL MFCD00062979
InChI Key NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Sinonimo l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC Name (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico L-Menthol
Punto di fusione 42°C to 45°C
Densità 0.89
Punti di ebollizione 212°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Quantità 1000 g
Beilstein 1902293
Indice di Merck 14,5837
Informazioni di solubilità Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water.
Optical Rotation −50° (c=10 in ethanol)
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Menthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthol