Learn More
l-Menthone, 85%
Codice prodotto. 10792051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792051 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10308250 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 203611000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14073-97-3
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00001634,MFCD00136033
InChI Key NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Sinonimo --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC Name (2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico l-Menthone
Nota nome 85%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 207°C to 210°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.453
Quantità 100 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Indice di Merck 15, 5906
Gravità specifica 0.89
Condizione di rotazione specifica −6° (20°C c=4,ethanol)
Rotazione specifica -6
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 85%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • l-Menthone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.