Learn More
L-Menthone, 97%
Codice prodotto. 11454644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454644 10 g 10g
11464644 50 g 50g
11498840 100 g 100g
11474644 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11454644 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13679.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
Solubility
Soluble in ether, alcohol, benzene, acetone.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14073-97-3
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00001634,MFCD00136033
InChI Key NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Sinonimo --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC Name (2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Menthone
Densità 0.893
Punti di ebollizione 208°C to 210°C
Punto d'infiammabilità 72°C (162°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di rifrazione 1.45
Quantità 10 g
Beilstein 3648743
Indice di Merck 14,5838
Informazioni di solubilità Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone.
Optical Rotation −25° (Neat)
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Menthone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone