Learn More
L-Menthone, 97%
Descrizione
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
Solubility
Soluble in ether, alcohol, benzene, acetone.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Menthone |
| Densità | 0.893 |
| Punti di ebollizione | 208°C to 210°C |
| Punto d'infiammabilità | 72°C (162°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Indice di rifrazione | 1.45 |
| Quantità | 50 g |
| Beilstein | 3648743 |
| Indice di Merck | 14,5838 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- L-Menthone
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone