Learn More
L-Methioninamide hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10798425
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
16120-92-6
C5H13ClN2OS
184.68
MFCD00039084
PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
18531008
Cl.CSCCC(N)C(N)=O
16120-92-6
C5H13ClN2OS
184.68
MFCD00039084
PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
18531008
Cl.CSCCC(N)C(N)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Methioninamide hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
Quantità 1 g
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanamide;hydrochloride
Peso formulazione 184.69
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Methioninamide hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.