Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionine, 98+%
Codice prodotto. 10783904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783904 500 g Plastic Bottle 500g
10685602 25 g Plastic Bottle 25g
10255640 100 g Plastic Bottle 100g
10689853 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10783904 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 166165000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63-68-3
Formula molecolare C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Numero MDL MFCD00063097 MFCD00801344
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Methionine
Punto di fusione 276.0°C to 279.0°C
Nota nome 98+%
Ammonio 300ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100)
Colore White
Cloruro 500ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 15ppm max.
Impurità individuale 0.5% max. of any individual impurity
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Rotazione specifica + 23.25
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 6047
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water: 53.7g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in abs.alcohol, ether, petr.ether,, benzene,acetone, ethanol, diethylether, soluble in mineral acids, soluble in warm, dilute alcohol
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Condizione di rotazione specifica +23.25° (20°C c=2,6N HCl)
Quantità 500 g
Peso formulazione 149.21
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals