Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionine, Cell Culture Reagent
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Methionine |
| Punto di fusione | 284°C (decomposition) |
| Colore | White |
| Beilstein | 1722294 |
| Indice di Merck | 14,5975 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 149.21 |
| Grado | Cell Culture Reagent |
| Vedi altri risultati |