Learn More
L-Methionine-d3 (S-methyl-d3), CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methionine d3 |
| CAS | 13010-53-2 |
| Formula molecolare | C5 2H3 H8 N O2 S |
| Quantità | 0.5 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2 S)-2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.23 |
| Peso formulazione | 152.0699 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |