Learn More
L-Methionine-d3 (S-methyl-d3) Methyl-d3 Sulfonium Chloride HCl, CDN
Codice prodotto. 30313913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313913 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313913 Fornitore CDN N. del fornitore CDND54640.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride
CAS 362049-54-5
Formula molecolare C6 D6 H8 N O2 S . Cl
Quantità 0.01 g
Sinonimo Sulfonium, [(3 S)-3-amino-3-carboxypropyl]di(methyl-d3)-, chloride (9 CI), L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6, L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-D6 (S,S-dimethyl D6)
InChI Formula InChI=1 S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1 H/t5-;/m0./s1/i1D3,2D3;
SMILES [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name [(3 S)-3-amino-3-carboxypropyl]-bis(trideuteriomethyl)sulfanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 205.736
Peso formulazione 205.081 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity