missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam L-Methionine, Essential Amino Acid, >99% Purity, 25 g

Codice prodotto. 32117622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32117622 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14624825g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Essential amino acid with >99% purity, serving as a versatile methyl-group donor and chelating agent.

  • Molecular Weight: 149.21 g/mol
  • Purity: >99%
  • Composition: 100% L-Methionine
  • CAS Number: 63-68-3
  • Applications: Essential amino acid for human development, hepatoprotectant, acetaminophen poisoning antidote, urinary acidifier, heavy metal chelating agent, and in vivo methyl-group donor

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Content And Storage Store at ambient temperature.
Forma Powder
Shipping Condition Ambient
Formulazione 100% L-Methionine
Quantità 25 g
Da utilizzare con (applicazione) Hepatoprotection, Acetaminophen poisoning treatment, Urinary acidification, Heavy metal chelation, In vivo methyl-group donation
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.