Learn More
L-Methionine, MedChemExpress
Descrizione
L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Methionine |
| CAS | 63-68-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H11NO2S |
| Informazioni di solubilità | H2O : 16.67 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CCSC)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.21 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 149.21 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only