Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionine methyl ester hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10421851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10421851 25 g Bottiglia in vetro 25g
10542441 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421851 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229350250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-18-1
Formula molecolare C6H14ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 199.69
Numero MDL MFCD00012491,MFCD00067540
InChI Key MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC Name methyl (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Specifica
Materiale o nome chimico L-Methionine methyl ester hydrochloride
Nota nome 99+%
Punto di fusione 151°C to 153°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantità 25 g
Condizione di rotazione specifica +26° (24°C c=5,H2O)
Rotazione specifica + 26
Informazioni di solubilità (5% in methanol) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 199.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder