Learn More
L-Methionine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493510 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493510 25 g
11403520 100 g
11413520 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493510 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02102291.3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
L-Methionine, MP Biomedicals is one of the common sulfur-containing amino acids. It is a methyl-group donor to various substrates, such as creatine, epinephrine, ergosterol and choline.
Identificatori chimici
CAS 63-68-3
Formula molecolare C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Numero MDL MFCD00063097 MFCD00801344
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Punto di fusione 284°C (decomposition)(literature)
pH 5.6 to 6.1 (1% aq. soln.)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in warm dil alcohol; insoluble in abs. alcohol, ether, petroleum ether, benzene, acetone, HCl.
Optical Rotation 22.4–24.7° (c=20, 6N HCl) (Lit.)
Peso formulazione 149.21
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder